VWR®, Puntas de pipeta, low binding
Proveedor: VWR Collection
613-0373EA 45.4 EUR
613-0373 613-0382
VWR®, Puntas de pipeta, low binding
Puntas de pipetas
Las puntas de baja retención están echas con una resina especial que reduce el potencial de retención de la muestra dentro de la punta. Ayudará a reducir la pérdida de muestra al realizar investigación con proteínas. Tienen certificado de libre de proteasa así como nuclease.
  • Un sellado amplio asegura que las puntas sean selladas fácilmente y consistentemente sin fugas
  • Garantizado de libre de Dnase/Rnase, endotoxinas y metales pesados
  • Para las puntas graduadas: La graduaciones permiten un chequeo visual de la exactitud del pipeteo
  • Estan testados con pruebas de contaminación por endotoxinas (pirógenos)
  • Las resinas estan testadas con pruebas de contaminación por metales
  • Los certificados se pueden encontrar por número de lote para todos los resultados de las pruebas
Items (pipette tips and boxes) can be autoclaved at 122 °C for a maximum of 20 minutes at 1,03 bar.
Please note: A steam cycle should be used. Always air dry these items. Do not use a dry cycle or glassware cycle as deformation can occur to plastics that are heated for extended periods.
Estilos de punta:
Bevel Point™: Las puntas de pipeta cuenta con puntos biselados diseñados para retener menos líquidos y son una buena opción para multitud de procedimientos
UltraFine™:Las puntas con puntos Ultrafine™ tienen una seccion fina y flexible al final que no es biselada y es muy flexible. Esto ayuda a dispensar las pequeñas cantidades restantes de muestra que puedan quedar en la punta.
Wide orifice: Apertura extra ancha que permite pipetear macrófagos o materiales pegajosos. Extremo biselado ayuda a eliminar los restos de muestras de soluciones viscosas.
Packaging options
Bulk: Tips are supplied in resealable PE bags (1000 tips). This packaging option is not recommended if you plan to store the tips for long periods and if warping is a concern.
Racks (96 tips per rack): These racks, with smooth rounded edges, have heavy hook hinges that are extremely durable, and an ergonomic snap latch that won’t catch gloves. Strong enough to be autoclaved many times. The separate rack insert includes a bevelled top and extra sturdy surface for multi-channel pipetting.
Next Generation refills: Next Generation refill systems refill VWR and other brands of pipette tip racks. Their low carbon footprint makes them an ideal solution for waste reduction goals in the lab. Users don’t need gloves to refill tip racks - Next Generation refills racks without users having to touch the new tips. The small footprint extends to the packaging, with a reclosable box that helps maximise storage space in crowded laboratories.