VWR®, Cajas criogénicas, PP, en paquete plano
Proveedor: VWR Collection
479-4006EA 89.5 EUR
479-4006 479-4001 479-4002 479-4003 479-4004 479-4005
VWR®, Cajas criogénicas, PP, en paquete plano
Cajas Criocajas
Hecho de PP corrugado o de película fina.
  • Cajas de fácil montaje que se envían con embalaje plano
  • Más duraderas que las cajas de cartón, ya que no son sensibles a la humedad
  • Reducen significativamente la posibilidad de moho
  • Separadores incluidos en las cajas
  • Se almacenan hasta temperaturas de −80 °C
Diseñados pensando en la sostenibilidad, se fabrican con polipropileno ondulado o de película fina especialmente formulado. Con una durabilidad superior, el polipropileno supera a la alternativa de la caja de cartón, que es susceptible de ablandarse y producir polvo, y puede congelarse y descongelarse varias veces sin problema. Estas cajas criogénicas se suministran "empaquetadas en plano", lo que elimina la molestia de apilarlas y reduce la cantidad de espacio necesario para su almacenamiento.