Organic reference standards, Tioconazole assay standard, BP
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
BP645 BP687
PROOBP645EA 297 EUR
PROOBP645 PROOBP687
Organic reference standards, Tioconazole assay standard, BP
Normativas Estándares orgánicos
Order Now
ESPECIFICACIONES
Descripción Tioconazole assay standard
Environmentally Preferable
CAS No. 65899-73-2
Formula C₁₆H₁₃Cl₃N₂OS