Productos neutralizantes para la limpieza automática de material de vidrio, neodisher® Z
Proveedor: Dr. Weigert
420233 420230 420226 420287
148-3212EA 86.6 EUR
148-3212 148-3214 148-0164 WEIG420287
Productos neutralizantes para la limpieza automática de material de vidrio, neodisher® Z
Soluciones de limpieza Detergentes y Limpiadores de Superficie
neodisher® Z
  • Concentrado líquido ácido para la neutralización de residuos alcalinos durante el ciclo de limpieza automática principal o para la prelimpieza de ácidos del material de laboratorio. Sin fosfatos ni tensioactivos
  • Componentes: ácidos orgánicos
  • Dosis: 1 - 2 ml/l para la neutralización y 2 - 5 ml/l a 40 - 60 °C para la prelimpieza de ácidos
Note: los componentes son corrosivos o irritantes, se debe elegir el producto más adecuado para la limpieza del material de aluminio y titanio. Lea la hoja de datos de seguridad antes del uso.