Avantor® Alltima, Columnas HPLC, C18
Proveedor: Avantor
HICH81383EA 899 EUR
HICH81383 HICH81387 HICH43853 HICH88353 HICH88352 HICH81143 HICH43851 HICH81412 HICH81382 HICH81388 HICH50605 HICH88888 HICH88370 HICH88371 HICH81140 HICH81142 HICH88383 HICH88889 HICH88059 HICH88052 HICH88051 HICH88053 HICH88056 HICH11543 HICH88055 HICH88057 HICH88063 HICH81105 HICH88307 HICH970203 HICH88334 HICH88335 5174010/N 96080/N 96080SP/N 96680/N 96681/N AL-5C18-150DF AL-10C18-300DE AL-5C18-250DF AL-10C18-300DF AL-5C18-300DE AL-5C18-300DF AL-5C18-10CP2 AL-3C18-75D HICHAL-3C18-100SP7 AL-5C18-150DE
Avantor® Alltima, Columnas HPLC, C18
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® Alltima HPLC son fases de alta calidad diseñadas para aplicaciones de uso general.
  • Fases de sílice de base desactivada
  • Unión estable para una larga vida útil de la columna
  • Múltiples opciones de selectividad
  • USP L1
Retención y selectividad de fase inversa clásica. C18 hidrofóbico de uso general de alta calidad.