Avantor® Alltima, Columnas HPLC, C18-LL
Proveedor: Avantor
HICH88069EA 1100 EUR
HICH88069 HICH88099 96285/N
Avantor® Alltima, Columnas HPLC, C18-LL
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® Alltima HPLC son fases de alta calidad diseñadas para aplicaciones de uso general.
  • Fases de sílice de base desactivada
  • Unión estable para una larga vida útil de la columna
  • Múltiples opciones de selectividad
  • USP L1
Menor carga de carbono que el Alltima C18 tradicional. Aplicaciones de fase reversa que requieren una fase C18 menos hidrofóbica.