Avantor® Alltima, Columnas HPLC, Cyano
Proveedor: Avantor
HICH81189EA 1170 EUR
HICH81189 HICH88180 HICH88182 HICH88189 HICH88191 96084/N
Avantor® Alltima, Columnas HPLC, Cyano
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® Alltima HPLC son fases de alta calidad diseñadas para aplicaciones de uso general.
  • Fases de sílice de base desactivada
  • Unión estable para una larga vida útil de la columna
  • Múltiples opciones de selectividad
  • USP L10
Cyano de uso general adecuado para uso en fase normal o invertida Adecuado para aplicaciones robustas de fase normal.