Avantor® Alltima, Columnas HPLC, Sílica
Proveedor: Avantor
HICH43884EA 0 EUR
HICH43884 HICH81405 HICH81409 HICH43877 HICH88123 HICH88171 HICH88172 HICH81116 HICH88327 96083/N 96450/N
Avantor® Alltima, Columnas HPLC, Sílica
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® Alltima HPLC son fases de alta calidad diseñadas para aplicaciones de uso general.
  • Fases de sílice de base desactivada
  • Unión estable para una larga vida útil de la columna
  • Múltiples opciones de selectividad
  • USP L3
Fase altamente polar. Recomendado para aplicaciones de fase normal de uso general.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact
Surface area 340 m²/g
Código USP L3
Certificación ambiental ISO 14001:2015 (530840 UM15) ISO 14001:2015 (530840 UM15)