Imidazolidinyl urea ≥98% (by titrimetric analysis) (N 26-28%)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H60729.14 H60729.22
H60729.14EA 42 EUR
H60729.14 H60729.22
Imidazolidinyl urea ≥98% (by titrimetric analysis) (N 26-28%)
Imidazolidinyl urea
Formula: C₁₁H₁₆N₈O₈
Pto. de fusión: 141…143 °C
Número MDL: MFCD00221482
Núm. CAS: 39236-46-9
EINECS: 254-372-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) White to Pale Yellow
Form Solid
Assay (Titration) 98%
Elemental Analysis 28%≥N≥26%
Loss on Drying ≤5.0%