2-(2-Butoxietoxi)etil 6-propilpiperonil éter tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 5-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, 5-((2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propylbenzo[d][1,3]dioxole, NSC 8401
H60771.AC H60771.AE
H60771.ACEA 25.8 EUR
H60771.AC H60771.AE
2-(2-Butoxietoxi)etil 6-propilpiperonil éter tech. 90%, grado técnico
2-(2-Butoxietoxi)etil 6-propilpiperonil éter
Piperonyl butoxide is used as a pharmaceutical intermediate.
  • Soluble in benzene, ethanol and methanol
Formula: C₁₉H₃₀O₅
MW: 338,44 g/mol
Pto. Ebullición: 155 °C (0,3 mmHg)
Densidad: 1,059
Pto. de inflamación: 171 °C (340 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005842
Núm. CAS: 51-03-6
EINECS: 200-076-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Formula Weight 338,44
Purity 90%
Refractive Index 1,498
Assay (GC) >88,0%