Lactobionic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanoic acid, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid
J66368.14 J66368.22 J66368.30
J66368.14EA 97.3 EUR
J66368.14 J66368.22 J66368.30
Lactobionic acid 97%
Lactobionic acid
Soluble in water
Formula: C₁₂H₂₂O₁₂
MW: 358.30 g/mol
Pto. de fusión: 113…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078147
Núm. CAS: 96-82-2
EINECS: 202-538-3
Índice Merck: 14,5342
Order Now
Resultados test especificaciones
Colour White to Off-White
Form Powder
Assay (Titration) 97% min
Water Content (Karl Fischer Titration) 5,0% max