Fmoc-Thi-OH
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Sinónimos: Fmoc-3-(2-thienyl)-L-alanine, Fmoc-β-(2-thienyl)-Ala-OH, (S)-2-(Fmoc-amino)-3-(2-thienyl)propionic acid, N-α-Fmoc-β-thienyl-L-alanine
8.52039.0001 8.52039.0005
04-12-1082-1EA 150 EUR
04-12-1082-1 04-12-1082-5
Fmoc-Thi-OH
Fmoc-Thi-OH
Formula: C₂₂H₁₉NO₄S
Número MDL: MFCD00065676
Núm. CAS: 130309-35-2