Rollos de toallitas, WYPALL * L30 ULTRA +
Proveedor: KIMBERLY CLARK
7331 7425 7426
115-2108EA 206 EUR
115-2108 115-2217 115-2218
Rollos de toallitas, WYPALL * L30 ULTRA +
Toallitas Toallitas y toallas desechables Toallitas de papel para aplicaciones generales
Estas toallitas de un solo uso fabricadas con material AIRFLEX * de tres capas son ideales para tareas superiores de limpieza y limpieza intensiva, como absorber derrames industriales, limpiar piezas y componentes.
  • La toallita WYPALL L más resistente, gruesa y absorbente
  • Más fuerte que las toallitas convencionales de tres capas
  • Disponible como rollo grande perforado blanco o azul
  • Se puede usar con un sistema dispensador para ayudar a controlar el uso y reducir el desperdicio
Para usar con dispensadores 115-0045, 115-1533 y 115-2038.