Giemsa tincione para preparar soluciones de Leishman, Jenner, Giemsa y otras
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tinte de Giemsa
B21172.09
B21172.18
B21172.09EA
32.1
EUR
B21172.09
B21172.18
Giemsa tincione para preparar soluciones de Leishman, Jenner, Giemsa y otras
Giemsa tincione
Giemsa stain is a laboratory reagent and stain for microscopy used in cytogenetics and histopathologic detection of malaria and other parasites such as spirochete and protozoan blood parasites.
The stain can be incorporated as a differential staining between bacterial and human cells.
It can also be used to visualize chromosomes or to identify mast cells.
Pto. de fusión:
∼ 300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081642 Núm. CAS: 51811-82-6 EINECS: 257-438-2 |