Congeladores a temperaturas ultra bajas, TSX
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™
471-1203EA 19284 EUR
471-1203 471-1206 471-1204 471-1205
Congeladores a temperaturas ultra bajas, TSX
Congeladores Ultracongeladores
Los congeladores a temperaturas ultrabajas Thermo Scientific™ serie TSX son congeladores de alto rendimiento diseñados con características que mantienen la sostenibilidad sin comprometer el funcionamiento. La tecnología V-drive de la serie ofrece una uniformidad de temperatura adaptada al entorno del laboratorio y que supone ahorros de energía considerables. Disponibles en 4 capacidades, estos congeladores a −80 °C maximizan la capacidad de almacenamiento de muestras y suponen un ahorro sustancial en comparación con otros congeladores a temperaturas ultrabajas convencionales.
  • La menor variación máxima entre todos los congeladores a temperaturas ultrabajas de bajo consumo: menos de 5 °C
  • Registra la temperatura y los eventos durante la vida útil
  • Interfaz del usuario con nuevo diseño y función táctil (incluso con guantes de látex)
  • Elimina la necesidad de utilizar un registrador de gráficos gracias a las funciones de registro de datos y de mapeo de temperaturas, exportables a través de un puerto USB integrado
  • Características de seguridad avanzadas: ajustes de alarmas, controlador protegido mediante contraseña, puertas compatibles con bloqueo y tarjetas de acceso opcionales
  • Diseño ergonómico: cómoda empuñadura de la puerta, pantalla táctil al nivel de los ojos y altura de colocación de los estantes que no requiere la carga de gradillas al nivel del suelo
  • Asistente de configuración fácil de utilizar, registro de eventos, asignación de temperatura y descarga de datos
  • Recuperación de la temperatura tras la apertura de la puerta más rápida del mercado: 17 minutos
  • Mejor uniformidad general de temperatura: <5,2 °C con aperturas, <4,0 °C sin aperturas
Diseñados para limitar el impacto ambiental:
Reducen el uso de energía hasta un 70%
Necesitan menos de 8 kWh/día, en función del tamaño
Producen menos emisiones de calor al entorno y reducen los costes de los sistemas de ventilación y refrigeración
Refrigerantes naturales que cumplen con la normativa europea F-Gas: R170 y R290
Aislamiento de espuma de expansión en agua respetuoso con el medio ambiente
Fabricados en una instalación galardonada por no producir residuos para vertederos
Cuatro capacidades: 400, 500, 600 y 700 cajones de 2"/5 cm que satisfacen varias necesidades de almacenamiento y cumplen con las especificaciones de tamaño del laboratorio.
Tecnología V-drive: mientras que los refrigerantes convencionales, los refrigeradores de alto rendimiento y los congeladores utilizan compresores con una sola velocidad en un continuo ciclo de encendido y apagado, la tecnología V-drive de la serie TSX ofrece velocidades variables que ajustan el rendimiento de la refrigeración a las condiciones del interior y del exterior del refrigerador o congelador. Al combinarla con el control de ajuste automático, el motor con velocidad variable optimiza la velocidad de funcionamiento del compresor en función de las condiciones actuales. Cuando se abre frecuentemente la puerta o cuando se introducen más muestras en el refrigerador o congelador, el sistema de control detecta la actividad y aumenta la velocidad del motor para que la temperatura vuelva al punto de ajuste rápidamente. Esta innovadora tecnología es uno de los motivos por los que la serie TSX ofrece una velocidad excelente de recuperación de la temperatura tras la apertura de puertas y mayor fiabilidad para los laboratorios con una gran actividad. Cuando las condiciones son estables, por ejemplo, durante la noche o los fines de semana, el motor funciona a baja velocidad, por lo que reduce el consumo de energía a la vez que mantiene una temperatura estable para las muestras.
Temperatura: −50 to −86 °C.
Certificaciones: CE, ENERGYSTAR.
Información accesorios: Las opciones y accesorios con instalación de campo deben ser instalados por un profesional cualificado.