terc-Butil metil éter, anhidro (max. 0,005% H2O)
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE, Metil terc-butil éter, Éter terc-butilmetílico
85814.230EA 0 EUR
85814.230 85814.269
terc-Butil metil éter, anhidro (max. 0,005% H2O)
terc-Butil metil éter
Formula: (CH₃)₃COCH₃
Pto. Ebullición: 55,2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: −108,6 °C
Densidad: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: −28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008812
Núm. CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC, on anhydrous basis) 99-100 %
Acidity 0-0.001 meq/g
Peroxides (as H202) 0-0.0005 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w