1,2-Dicloroetano, anhidro (max. 0,005% H2O)
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Etileno cloruro, Cloruro de etileno
85816.230EA 80.7 EUR
85816.230 85816.269
1,2-Dicloroetano, anhidro (max. 0,005% H2O)
1,2-Dicloroetano
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formula: ClH₂CCH₂Cl
Pto. Ebullición: 83,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –35,5 °C
Densidad: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000963
Núm. CAS: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3 (6.1),II
IR: 01-2119484658-20
Índice Merck: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.8-100 %
Acidity (as HCl) 0-0.001 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w