n-Hexano, anhidro (max. 0,003% H2O)
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Filtrado por 0,2 µm. Envasado bajo condiciones de gas inerte.
85819.230EA 53.4 EUR
85819.230 85819.269
n-Hexano, anhidro (max. 0,003% H2O)
n-Hexano
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Pto. Ebullición: 69 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –94,3 °C
Densidad: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009520
Núm. CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=30437485f1e4097fd3106a79624a2ac0ac54345f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC, on anhydrous basis) 99-100 %
Color (APHA, Pt-Co) 0-10
Water (KF) 0-0.003 % w/w
Acidity (as Acetic acid) 0-0.001 %
Residue after evaporation 0-0.0005 % w/w