2,2,4-Trimetilpentano, anhidro (max. 0,005% H2O)
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
85821.230EA 135 EUR
85821.230 85821.269
2,2,4-Trimetilpentano, anhidro (max. 0,005% H2O)
2,2,4-Trimetilpentano
Formula: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Pto. Ebullición: 99,2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –107 °C
Densidad: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008943
Núm. CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.5-100 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w
Acidity (as Acetic acid) 0-0.003 %