n-Hexano ≥95.0%, BAKER ANALYZED® HPLC, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos:
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
9304.2500EA
329.6
EUR
9304.2500
9304.1000
9304.5000
n-Hexano ≥95.0%, BAKER ANALYZED® HPLC, J.T.Baker®
n-Hexano
for use in High Performance Liquid Chromatography
Formula:
H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86.18 g/mol Pto. Ebullición: 69 Pto. de fusión: -94.3 Pto. de inflamación: -22 |
Número MDL:
MFCD00009520 Núm. CAS: 110-54-3 UN: 1208 ADR: 3 II Índice Merck: 13,04712 |
|
Resultados test especificaciones
Assay (by GC) | min. 95 % |
Residue after Evaporation | max. 2 ppm |
Substances Darkened by H2SO4 | passes test |
Water (H2O) | max. 0.01 % |
Ultraviolet Absorbance,(1.00-cm path vs water; curve smooth throughout stated range with no extraneous impurity peaks). | |
at 210 nm | max. 0.2 |
at 220 nm | max. 0.08 |
at 254 nm | max. 0.008 |
at 280 nm | max. 0.005 |
at 350 nm | max. 0.005 |
UV Cut-off, nm | max. 192 |