Metanol, ULTRA RESI-ANALYZED® para análisis de residuos de orgánicas, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Destilado metílico, Alcohol metílico
9263.1000EA 122.4 EUR
9263.1000 9263.2500
Metanol, ULTRA RESI-ANALYZED® para análisis de residuos de orgánicas, J.T.Baker®
Metanol
Formula: CH₃OH
Número MDL: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
UN: 1230
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99.8 %
Acetone max. 0.001 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 1 ppm
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Titrable Base (meq/g) max. 0.0001
Water (H2O) max. 0.08 %
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide)
Single Impurity Peak (pg/ml) max. 10
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol)
Single Impurity Peak (ng/ml) max. 5