Ciclohexano, ULTRA RESI-ANALYZED® para análisis de residuos de orgánicas, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
9258.1000EA 115.25 EUR
9258.1000 9258.2500
Ciclohexano, ULTRA RESI-ANALYZED® para análisis de residuos de orgánicas, J.T.Baker®
Ciclohexano
Formula: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Pto. Ebullición: 81
Pto. de fusión: 7
Pto. de inflamación: -18
Número MDL: MFCD00003814
Núm. CAS: 110-82-7
UN: 1145
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99.0 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 2 ppm
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (by KF, coulometric) max. 100 ppm
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide)
Single Impurity Peak (pg/ml) max. 10
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol)
Single Impurity Peak (ng/ml) max. 10