Cajas criogénicas, cartón
Proveedor: RATIOLAB
5131506 5160028 5120128 5160029
RATI5131506EA 34.9 EUR
RATI5131506 RATI5160028 RATI5120128 RATI5160029
Cajas criogénicas, cartón
Cajas Criocajas
Cajas criogénicas, cartón criorresistente.
  • Resistente a temperaturas de hasta -80 °C
  • Acabado repelente al agua
Para el almacenamiento de crioviales a bajas temperaturas