Cajas criogénicas, recubiertas de plástico, 148×148 mm
Proveedor: RATIOLAB
5144130 5144131
RATI5144130EA 73.1 EUR
RATI5144130 RATI5144131
Cajas criogénicas, recubiertas de plástico, 148×148 mm
Cajas Criocajas
Cajas criogénicas, cartón criorresistente.
  • Varias combinaciones posibles con diferentes inserciones de rejilla
  • La altura indicada es la altura interior
  • Se suministran con tapa
  • Las criocajas pueden utilizarse para recipientes más grandes si se retira la rejilla
  • Resistente a temperaturas de hasta - 80 °C
Para el almacenamiento de crioviales a bajas temperaturas.