Pipetas multicanal mecánicas, volumen variable, Eppendorf Research® plus (General Lab Product)
Proveedor: EPPENDORF
3125000.010 3125000.028 3125000.036 3125000.044 3125000.052 3125000.060 3125000.079 3125000.087 3125000.095 3125000.109 3125000.214 3125000.222
613-5903EA 904 EUR
613-5903 613-5906 613-5904 613-5907 613-5905 613-5908 613-6974 613-6975 613-6976 613-6977 613-6978 613-6979
Pipetas multicanal mecánicas, volumen variable, Eppendorf Research® plus (General Lab Product)
Pipetas Micropipetas
Pipeta versátil y ergonómica con diseño innovador que cubre las máximas necesidades de precisión y exactitud.
  • Peso extremadamente ligero
  • Innovador principio re-diseñado de pipetas de pistón: pistón fabricado en polímero orgánico Fortron® con una gran resistencia química, térmica y mecánica
  • Fuerzas más bajas de aspiración, dispensación, soplado y expulsión de punta
  • Ojiva retráctil cargada con muelle para garantizar un completo sellado y una larga vida útil de la ojiva, así como una alineación exacta de la punta
  • Eliminación del canal individual para un servicio rápido y sencillo
  • Completamente autoclavables
Designed and constructed for general laboratory and research applications in Life Science. Typical applications include: Food & beverages, forensic, cosmetics, agriculture, animal studies, chemical analytics, research applications at medical and academic facilities.
Certificaciones: Without CE marking.