Viscosímetros Ubbelohde, ViscoClock plus
Proveedor: SI Analytics
285417900 285417910 285417930
616-0160EA 2240 EUR
616-0160 616-0161 616-0162
Viscosímetros Ubbelohde, ViscoClock plus
Viscosímetros Viscosímetros capilares automáticos
ViscoClock plus es una unidad de sincronización electrónica para viscosímetros capilares de vidrio utilizados para determinar la viscosidad cinemática y relativa.
  • Medición automática de los tiempos de flujo
  • A nivel de la ingeniería de alto rendimiento PPA para temperaturas de hasta 150 °C
  • Válvula de ventilación electromagnética para un manejo conveniente del viscosímetro Ubbelohde
  • Almacenamiento de datos incluyendo hora, fecha, viscosímetro y número de identificación de muestra
Especialmente diseñados para viscosímetros tipo Ubbelohde, que son bienMore Product Information