Multi-element standards for ICP
Proveedor: ACTIVE MOTIF
M8A96.K1.5N.L1 M8A96.K1.5N.L5
ACSDM8A96.K1.5N.L1EA 348 EUR
ACSDM8A96.K1.5N.L1 ACSDM8A96.K1.5N.L5
Multi-element standards for ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de multielementos
ICP standards used for Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn.