VWR®, Elevador de células
Proveedor: VWR Collection
734-2978EA 265 EUR
734-2978 734-2979
VWR®, Elevador de células
Rascadores de células
Elevador de células de hoja plana para la recogida manual de células, fabricado en PE de alta calidad. Diseñado para extraer células de frascos o platos.
  • Cuchilla de borde biselado en un extremo y cuchilla estrecha o gancho en J en el otro
  • Esterilizado por irradiación de haz de electrones
  • Libre de DNasa, RNasa y no pirogénico