Sodio hidróxido solución 50% (w/w), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
3727.91000EA 14469.12 EUR
3727.91000 3727.9025 3727.2500 3727.1000
Sodio hidróxido solución 50% (w/w), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Sodio hidróxido
Precaución: IMPORTANT: Material will freeze if stored below 60°F (16°C). Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 49.5 - 50.5 %
Ammonium Hydroxide Precipitate max. 0.01 %
Chloride (Cl) max. 0.002 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Heavy Metals (as Ag) max. 0.001 %
Sodium Carbonate (Na2CO3) max. 0.3 %
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 5
Nickel (Ni) max. 5
Nitrogen Compounds (as N) max. 5
Phosphate (PO4) max. 5