Agua, BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC/UHPLC, para espectrofotometría, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos:
Hydrogen oxide
Management of Change (MOC) category = NI
4218.2500EA
49.3
EUR
4218.2500
4218.1000
Agua, BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC/UHPLC, para espectrofotometría, J.T.Baker®
Agua
Formula:
H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011332 Núm. CAS: 7732-18-5 |
Resultados test especificaciones
Particulate Matter | max. 0.0001 % |
Residue after Evaporation | max. 2 ppm |
Ultraviolet absorbance of largest eluted peak | |
at 220 nm | max. 0.005 au |
at 254 nm | max. 0.001 au |
Physical Data (not specifications): |