Tetrahidrofurano ≥99.8% (by GC, corrected for water content) contains no preservatives, BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC/UHPLC, para espectrofotometría, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: THF
9441.1000EA 254.53 EUR
9441.1000 9441.2500
Tetrahidrofurano ≥99.8% (by GC, corrected for water content) contains no preservatives, BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC/UHPLC, para espectrofotometría, J.T.Baker®
Tetrahidrofurano
Formula: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Pto. Ebullición: 66 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –108.5 °C
Densidad: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –21.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
IR: 05-2114615188-48
Índice Merck: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (by GC) min. 99.8 %
Peroxide (as H2O2) max. 0.010 %
Residue after Evaporation max. 5 ppm
Water (H2O) max. 0.02 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 230 nm max. 1.0
at 260 nm max. 0.15
at 270 nm max. 0.08
at 310 nm max. 0.02