5-Bromo-2-furoato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-furoic acid methyll ester, 5-Bromo-2-furancarboxylic acid methyll ester, Methyl 5-Bromo-2-furancarboxylate, Methyl 5-Bromo-2-furoate, Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
355750010 355750050 355750250
ACRO355750010EA 40.6 EUR
ACRO355750010 ACRO355750050 ACRO355750250
5-Bromo-2-furoato de metilo 98%
5-Bromo-2-furoato de metilo
Formula: C₆H₅BrO₃
MW: 205,01 g/mol
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092313
Núm. CAS: 2527-99-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥97.5 %