3-(p-Anilinofenilazo)bencenosulfonato de sodio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Acid Yellow 36, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
413720010 413721000 413722500
ACRO413720010EA 234 EUR
ACRO413720010 ACRO413721000 ACRO413722500
3-(p-Anilinofenilazo)bencenosulfonato de sodio
3-(p-Anilinofenilazo)bencenosulfonato de sodio
Formula: C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
MW: 375.38 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007486
Núm. CAS: 587-98-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Golden to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥88 %
UV Lambda max 413 to 419 nm (in methanol)
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥400
Visual transition interval from pH 1.2 (red) to 2.3 (yellow)