Mono resistente a los químicos, Tychem® 6000 F Plus, modelo CHZ5
Proveedor: DuPont
TFCHZ5TGY00/L TFCHZ5TGY00/M TFCHZ5TGY00/S TFCHZ5TGY00/2X TFCHZ5TGY00/3X TFCHZ5TGY00/XL TFCHZ5TGY08/3X TFCHZ5TGY18/2X TFCHZ5TGY18/L TFCHZ5TGY18/M TFCHZ5TGY18/3X TFCHZ5TGY18/S TFCHZ5TGY18/XL TFCHZ5TGY08/2X TFCHZ5TGY08/L TFCHZ5TGY08/M TFCHZ5TGY08/S TFCHZ5TGY08/XL TFCHZ5TGY26/2X TFCHZ5TGY26/3X TFCHZ5TGY26/L TFCHZ5TGY26/M TFCHZ5TGY26/S TFCHZ5TGY26/XL TFCHZ5TGY00/4X TFCHZ5TGY00/5X TFCHZ5TGY18/4X TFCHZ5TGY18/5X TFCHZ5TGY08/4X TFCHZ5TGY08/5X TFCHZ5TGY26/4X TFCHZ5TGY26/5X
DUPOTFCHZ5TGY00/LEA 555 EUR
DUPOTFCHZ5TGY00/L DUPOTFCHZ5TGY00/M DUPOTFCHZ5TGY00/S DUPOTFCHZ5TGY00/2X DUPOTFCHZ5TGY00/3X DUPOTFCHZ5TGY00/XL DUPOTFCHZ5TGY08/3X DUPOTFCHZ5TGY18/2X DUPOTFCHZ5TGY18/L DUPOTFCHZ5TGY18/M DUPOTFCHZ5TGY18/3X DUPOTFCHZ5TGY18/S DUPOTFCHZ5TGY18/XL DUPOTFCHZ5TGY08/2X DUPOTFCHZ5TGY08/L DUPOTFCHZ5TGY08/M DUPOTFCHZ5TGY08/S DUPOTFCHZ5TGY08/XL DUPOTFCHZ5TGY26/2X DUPOTFCHZ5TGY26/3X DUPOTFCHZ5TGY26/L DUPOTFCHZ5TGY26/M DUPOTFCHZ5TGY26/S DUPOTFCHZ5TGY26/XL DUPOTFCHZ5TGY00/4X DUPOTFCHZ5TGY00/5X DUPOTFCHZ5TGY18/4X DUPOTFCHZ5TGY18/5X DUPOTFCHZ5TGY08/4X DUPOTFCHZ5TGY08/5X DUPOTFCHZ5TGY26/4X DUPOTFCHZ5TGY26/5X
Mono resistente a los químicos, Tychem® 6000 F Plus, modelo CHZ5
Prendas desechables
Estas prendas están hechas de un tejido ligero y duradero (<500 g por prenda) que consiste en una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® resistente. Ofrecen una excelente protección contra la permeabilidad química a una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y ciertos agentes de guerra química.
  • Capucha y solapa de doble cremallera autoadhesiva
  • Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo
  • Los lazos del pulgar evitan que las mangas se suban
  • La solapa de la barbilla autoadhesiva para sellar el traje a las mascarillas faciales.
  • Costuras cosidas y sobrecintadas con cinta de barrera para protección y fuerza
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
Tychem® 6000 F se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.
Peso: 120 g/m²
Color: Gris
Certificaciones: Tipo 3B/4B/5B/6B, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, Cat. III
Envase: 25 por caja, embalado individualmente.