Mono resistente a los productos químicos, Tychem® 6000 F FaceSeal, modelo TF 611 T
Proveedor: DuPont
TF0611TGYUG/4X TF0611TGYUG/5X TF0611TGYUG/2X TF0611TGYUG/3X TF0611TGYUG/XL TF0611TGYUG/L TF0611TGYUG/M TF0611TGYUG/S
DUPOTF0611TGYUG/4XEA 162 EUR
DUPOTF0611TGYUG/4X DUPOTF0611TGYUG/5X DUPOTF0611TGYUG/2X DUPOTF0611TGYUG/3X DUPOTF0611TGYUG/XL DUPOTF0611TGYUG/L DUPOTF0611TGYUG/M DUPOTF0611TGYUG/S
Mono resistente a los productos químicos, Tychem® 6000 F FaceSeal, modelo TF 611 T
Prendas desechables
Estas prendas están hechas de un tejido ligero y duradero (<500 g por prenda) que consiste en una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® resistente. Ofrecen una excelente protección contra la permeabilidad química a una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y ciertos agentes de guerra química.
  • Mono con capucha con sello de goma en la capucha para un ajuste