Ácido pentafluorobenzoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
129910050 129910250 129911000
ACRO129910050EA 28.3 EUR
ACRO129910050 ACRO129910250 ACRO129911000
Ácido pentafluorobenzoico 99%
Ácido pentafluorobenzoico
Formula: C₇HF₅O₂
Pto. Ebullición: 220 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 100…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002406
Núm. CAS: 602-94-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 104 °C
GC ≥98.5 %