4,5-Dihidroxi-3-(p-nitrofenilazo)naftaleno-2,7-disulfonato de disodio, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
149750050 149750250
ACRO149750050EA 29.9 EUR
ACRO149750050 ACRO149750250
4,5-Dihidroxi-3-(p-nitrofenilazo)naftaleno-2,7-disulfonato de disodio, puro
4,5-Dihidroxi-3-(p-nitrofenilazo)naftaleno-2,7-disulfonato de disodio
Formula: C₁₆H₉N₃Na₂O₁₀S₂
MW: 513.37 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003951
Núm. CAS: 548-80-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to greenish-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤18 %
UV Lambda max 513 to 517 nm (c=0.1, H2O)
Specific extinction E (1%/1cm) ≥580 (on dry substance)