5-Metilindolina-2,3-diona 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
206860010 206860050
ACRO206860010EA 42.8 EUR
ACRO206860010 ACRO206860050
5-Metilindolina-2,3-diona 95%
5-Metilindolina-2,3-diona
Formula: C₉H₇NO₂
Pto. de fusión: 180 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005721
Núm. CAS: 608-05-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange-red to red-purple to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
HPLC ≥94 %