Ruthenium(III) chloride oxide ≥85%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
279710010
279710050
ACRO279710010EA
140
EUR
ACRO279710010
ACRO279710050
Ruthenium(III) chloride oxide ≥85%, puro
Ruthenium(III) chloride oxide
Formula:
H₄₂Cl₆N₁₄O₂Ru₃ Pto. de fusión: >500 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011479 Núm. CAS: 11103-72-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark red or purple Powder |
Elemental Analysis | 34 to 39 % (Ru) |