Nimodipine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Isopropyl 5-(2-methoxyethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Isopropyl 2-Methoxyethyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
329280010
329280050
ACRO329280010EA
94
EUR
ACRO329280010
ACRO329280050
Nimodipine
Nimodipine
Formula:
C₂₁H₂₆N₂O₇ Pto. de fusión: 124…130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153848 Núm. CAS: 66085-59-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 124 to 130 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (105 °C, 4 h) |
HPLC | ≥97.5 % |