Cloruro de 3,7-diamino-5-fenilfenazinio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
339340010 339340050
ACRO339340010EA 55.9 EUR
ACRO339340010 ACRO339340050
Cloruro de 3,7-diamino-5-fenilfenazinio
Cloruro de 3,7-diamino-5-fenilfenazinio
Formula: C₁₈H₁₅ClN₄
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 81-93-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
Absorptivity (1%, 1cm) ≥1000 (1 % in water, 517-521 nm)