Nitruro de boro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Boro nitruro
441800500
441802500
ACRO441800500EA
117
EUR
ACRO441800500
ACRO441802500
Nitruro de boro 98%
Nitruro de boro
Formula:
BN MW: 24.82 g/mol Pto. de fusión: 2700…3000 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011317 Núm. CAS: 10043-11-5 Índice Merck: 13,01336 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Assay | ≥97.5 % |
Particle size | 0.17 to 5 µm |