5-Fluorobenzoxazole 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
455610010 455612500
ACRO455610010EA 324 EUR
ACRO455610010 ACRO455612500
5-Fluorobenzoxazole 97%
5-Fluorobenzoxazole
Formula: C7H4FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458151
Núm. CAS: 221347-71-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %