2-Aminopyridine-6-methanol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (6-Aminopyridin-2-yl)methanol
450040010 450040050
ACRO450040010EA 178 EUR
ACRO450040010 ACRO450040050
2-Aminopyridine-6-methanol 97%
2-Aminopyridine-6-methanol
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Pto. de fusión: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09863097
Núm. CAS: 79651-64-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
GC ≥96.0 %