Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Amodiaquin dihydrochloride dihydrate, 4-(7-Chloro-4-quinolinylamino)-2-(diethylaminomethyl)phenol dihydrochloride dihydrate, 4-([7-Chloro-4-quinolinyl]amino)-2-([diethylamino]methyl)phenol, 4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol dihydrochloride
455200050 455200250
ACRO455200050EA 44.5 EUR
ACRO455200050 ACRO455200250
Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
Formula: C20H22ClN3O .2HCl .2H2O
MW: 464,812 g/mol (392,33 anhy)
Pto. Ebullición: 478 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 166…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078857
Núm. CAS: 6398-98-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
Water 7.0 to 9.0 %
HPLC ≥97.5 %