6-Bromoindolina-2,3-diona 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 6-Bromoindoline-2,3-dione
455510050 455510250
ACRO455510050EA 81.4 EUR
ACRO455510050 ACRO455510250
6-Bromoindolina-2,3-diona 95%
6-Bromoindolina-2,3-diona
Formula: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,03 g/mol
Pto. de fusión: 274 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631138
Núm. CAS: 6326-79-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 267 to 275 °C
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥94 %