Ofloxacin 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-3,7-dihydro-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid, 9-Fluoro-3,7-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid
455670010
455670050
455670250
ACRO455670010EA
54.1
EUR
ACRO455670010
ACRO455670050
ACRO455670250
Ofloxacin 98%
Ofloxacin
Formula:
C₁₈H₂₀FN₃O₄ MW: 361,37 g/mol Pto. de fusión: 280…275 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00226105 Núm. CAS: 82419-36-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.2 % |
HPLC | ≥97.5 % |