Topiramate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
456190010 456190050
ACRO456190010EA 94.4 EUR
ACRO456190010 ACRO456190050
Topiramate 98%
Topiramate
Formula: C₁₂H₂₁NO₈S
MW: 339,36 g/mol
Pto. de fusión: 125 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00865320
Núm. CAS: 97240-79-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 128 °C
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -29° to -33° (20 °C, 589 nm) (c=1,MeOH)