Fluvastatin sodium salt
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
458010010 458010050
ACRO458010010EA 95.5 EUR
ACRO458010010 ACRO458010050
Fluvastatin sodium salt
Fluvastatin sodium salt
Formula: C24 H25FNNaO4
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00929076
Núm. CAS: 93957-55-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4 %
HPLC ≥97.5 %