3,5-Di-terc-butil-2-hidroxibenzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
458120050
458120250
ACRO458120050EA
65.3
EUR
ACRO458120050
ACRO458120250
3,5-Di-terc-butil-2-hidroxibenzaldehído 99%
3,5-Di-terc-butil-2-hidroxibenzaldehído
Formula:
C₁₅H₂₂O₂ Pto. de fusión: 61…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191998 Núm. CAS: 37942-07-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 56 to 63 °C |
GC | ≥98.5 % |